Learn More
Notrax Bracelet antistatique
Click to view available options
Bracelet ; Utilisation conseillée : Relier la peau d’un travailleur à la terre
Description
- Les bracelets relient la peau du travailleur au sol et constituent donc le principal moyen de contrôler la charge statique du personnel
- Lorsqu’ils sont correctement portés et reliés à la terre, les charges statiques sont dissipées en toute sécurité par la personne
- Conforme aux exigences des normes EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 et EIA 625
- Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
- Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
- Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
- À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
Spécification
Spécification
Type de produit | Bracelet |
Matériau | Câble |
À utiliser avec (application) | Relier la peau d’un travailleur à la terre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Notrax Bracelet antistatique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu