Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
258.64€ - 392.20€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10290050
|
Lenz Laborglasintrumente
03025149 |
85 mm |
392.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10755442
|
Lenz Laborglasintrumente
03025137 |
64 mm |
258.64€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10833581
|
Lenz Laborglasintrumente
03025158 |
105 mm |
330.72€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge)
- Avec échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau :DURAN™ (flacon), PBT (bouchon)
Spécification
10/paquet |