Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
64 mm
85 mm
105 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge)
- Avec échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™ (flacon), PBT (bouchon)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Diamètre du filetage | 32 GL |
| Diamètre (métrique) externe | 105 mm |
| Quantité | 10/paquet |