Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03025137
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge)
- Avec échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™ (flacon), PBT (bouchon)
Spécification
100 mL | |
25 GL | |
64 mm | |
10/paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Flacons Erlenmeyer avec filetage DIN > 64 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu