Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes stériles pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™
Améliorez les performances grâce à la rectitude parfaite des pointes et au faible coefficient de variation (% CV) observé avec les pointes de pipette stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™.
Marque: Thermo Scientific™ 965-261
384.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Pointes longues compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
30 μl | |
Stérile | |
Systèmes de manipulation de liquides Beckman Coulter |
À filtre | |
Version longue |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
10Heures
10Minutes
12Secondes
27