Learn More
Brady™ Étiquettes EPREP pour étiqueteuse M710
Étiquettes pour étiqueteuse M710
73.25€ - 417.00€
Spécification
Type d’adhésif | Permanent Acrylic, Foam-backed |
---|---|
Revêtement | None |
Finition | Gloss |
Format | Label |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Largeur (impériale) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Largeur (impériale) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17848024
|
Brady™
312008 |
White | 7.95 x 27 mm | 27 mm |
73.25€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17848084
|
Brady™
312010 |
White | 12.45 x 27 mm | 27 mm |
95.80€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868084
|
Brady™
312012 |
White | 15 x 27 mm | 27 mm |
73.40€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17827954
|
Brady™
312030 |
White | 15 x 45 mm | 45 mm |
417.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17888004
|
Brady™
312014 |
White | 18 x 27 mm | 27 mm |
83.95€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17898024
|
Brady™
312025 |
White | 18 x 35 mm | 35 mm |
77.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17847934
|
Brady™
312028 |
White | 19 x 48 mm | 48 mm |
159.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17898004
|
Brady™
312019 |
White | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17858084
|
Brady™
312021 |
Black | 15 x 45 mm | 45 mm |
99.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17887924
|
Brady™
312015 |
Black | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17828044
|
Brady™
312007 |
Silver | 7.95 x 27 mm | 27 mm |
73.25€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17867924
|
Brady™
312009 |
Silver | 12.45 x 27 mm | 27 mm |
95.80€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17838084
|
Brady™
312011 |
Silver | 15 x 27 mm | 27 mm |
73.40€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17818084
|
Brady™
312029 |
Silver | 15 x 45 mm | 45 mm |
417.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868004
|
Brady™
312013 |
Silver | 18 x 27 mm | 27 mm |
83.95€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17897924
|
Brady™
312024 |
Silver | 18 x 35 mm | 35 mm |
77.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17858014
|
Brady™
312027 |
Silver | 19 x 48 mm | 48 mm |
159.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17818044
|
Brady™
312018 |
Silver | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17818014
|
Brady™
312022 |
Red | 15 x 45 mm | 45 mm |
99.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17878004
|
Brady™
312017 |
Red | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17807934
|
Brady™
312023 |
Yellow | 15 x 45 mm | 45 mm |
99.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868014
|
Brady™
312026 |
Yellow | 18 x 35 mm | 35 mm |
77.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17807864
|
Brady™
312020 |
Yellow | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17877924
|
Brady™
312016 |
Green | 40 x 30 mm | 30 mm |
90.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
- Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
Permanent Acrylic, Foam-backed | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
-40°C | |
-40°F to +212°F | |
0.0256 in. |
None | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification | |
1 Label | |
Rectangle | |
-40°C à +100°C | |
0.65 mm |