Learn More
Brady™ Étiquettes EPREP pour étiqueteuse M710
Étiquettes pour étiqueteuse M710
Marque:  Brady™ 312008
Code produit. 17848024
  • 73.25€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
  • Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
Spécification
M7-1-7593-WT
None
Gloss
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M710, BMP71
-40°C
Rectangle
-40°C à +100°C
0.65 mm
0.313 in.
27 mm
Permanent Acrylic, Foam-backed
White
Label
Single-side Printable
Labels
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
1 Label
250 Labels
-40°F to +212°F
0.0256 in.
7.95 x 27 mm
1.06 in.
27 mm