Learn More
Brady™ Étiquettes EPREP pour étiqueteuse M710
Étiquettes pour étiqueteuse M710
Marque: Brady™ 312025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
- Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
M7-7-7593-WT | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
-40°C | |
Rectangle | |
-40°C à +100°C | |
0.65 mm | |
0.71 in. | |
35 mm |
Permanent Acrylic, Foam-backed | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification | |
1 Label | |
100 Labels | |
-40°F to +212°F | |
0.0256 in. | |
18 x 35 mm | |
1.38 in. | |
35 mm |