Learn More
Brady™ Étiquettes EPREP pour étiqueteuse M710
Étiquettes pour étiqueteuse M710
Marque: Brady™ 312017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
- Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
M7-5-7593-RD | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
-40°C | |
Rectangle | |
-40°C à +100°C | |
0.65 mm | |
1.57 in. | |
30 mm |
Permanent Acrylic, Foam-backed | |
Red | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification | |
1 Label | |
100 Labels | |
-40°F to +212°F | |
0.0256 in. | |
40 x 30 mm | |
1.18 in. | |
30 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes EPREP pour étiqueteuse M710 > EPREP Printer Labels; Color: Red; Dimensions (LxW): 40 x 30 mm; Width (English) Printable Area: 30 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu