Learn More
Eppendorf™ Tubes™ with Snap Cap 5.0 mL - Microtube
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Marque: Eppendorf™ 0030119452
59.09 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml.Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
- Fonctionnement ergonomique : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main. Grande zone de marquage.
- Large plage de températures de fonctionnement : Tubes avec bouchon à vis : -86°C à 100°C Tubes à bouchon à clipser : -86°C à 80°C (lorsque le clip est utilisé ≤ 100°C)
- Matériau : Polypropylène transparent de qualité exceptionnelle, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables
- Pureté certifiée : disponible dans les degrés de pureté Eppendorf Biopur™, qualité Eppendorf, usage PCR et stérile, certifiés par lots spécifiques.
- Sécurité de la centrifugation : Sécurité et stabilité maximales pour une centrifugation jusqu’à 25 000 x g. Protocoles rapides et efficaces.
- Forme conique : Compatible avec des accessoires pour des tubes coniques de 15 ml – de nombreux adaptateurs et racks existants peuvent être utilisés.
- Récupération des échantillons : matériau Eppendorf LoBind™ disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
Spécification
Polypropylene | |
5 mL | |
200 Pk. | |
200 tubes | |
Autoclavable | |
0.169 oz. | |
Conique | |
Oui | |
17 mm | |
25,000 x g |
Ambré | |
Polypropylène | |
200Pack | |
Non stérile | |
Cylindrique | |
Free of plasticizers, biocides or mold release agents | |
Snap Cap | |
Oui | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean) | |
PCR Clean |