Learn More
Eppendorf™ Tubes™ with Snap Cap 5.0 mL - Microtube
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Marque: Eppendorf™ 0030119606
58.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml.Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage
- Évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de −86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
Applications
- Traitement plus facile des échantillons jusqu’à 5 ml
- Rendements plus élevés de l’isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matériel source est limitée
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Un accès plus facile aux échantillons réduit les risques de contamination
- Préparation des mélanges maîtres et des tampons
- Moins d’espace de stockage nécessaire
- Lyse cellulaire et tissulaire en toute sécurité
Spécification
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Sachet | |
Non stérile | |
0.169 oz. | |
Conique | |
Oui | |
Microcentrifuge Tube | |
Qualité ADN médico-légale |
Incolore | |
5 mL | |
4 x 50 | |
200 tubes | |
Cylindrique | |
Free of plasticizers, biocides or mold release agents | |
Sans bouchon à vis | |
17 mm | |
25000 xg |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30