Learn More
Eppendorf™ Tubes™ with Snap Cap 5.0 mL - Microtube
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Conditionnement:
200Pack
4 sachets x 100 tubes
Emballage individuel
Sachet
Pureté ou qualité:
Biopur™
Pour un usage en PCR
Qualité ADN médico-légale
Stérile
Couleur:
Ambré
Incolore
Conditionnement:
1 kit
200 pièces
50 pièces
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml.Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
- Fond conique pour être utilisé avec les adaptateurs et racks existants
- En PP transparent pour facilement visualiser les granulés
- Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
- L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Couvercles à charnière pour empêcher toute ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
- Disponible en lots certifiés Eppendorf ; Pour usage en PCR ; Stérile ; Degrés de pureté Biopur™
- Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
- Qualité standard (Eppendorf) = non stérile
- Usage en PCR = non stérile
- Stérile = stérile
- Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans DNAse ni RNAse |
| Matériau du bouchon | Polypropylene |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 50 Pk. |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Quantité | 50/ boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Exempt de RNase | Oui |
| Afficher plus |