Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-72
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Marque: Eppendorf™ 5804789008
217.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5804 / 5804 R et 5810 / 5810 R
Spécification
Adapter | |
14 tubes de 2,6/8 ml | |
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) dans les centrifugeuses modèles 5804 / 5810 | |
2,6 à 8 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
89Heures
14Minutes
28Secondes
36Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%