Learn More
Fisherbrand™ Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique
Code produit. 11717597 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
0.4 ml
0,9 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau:
PP
Polypropylène
TPX
Modèle:
Cylindre intérieur
Cône interne
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11717597
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.
  • Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
  • Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro-vial
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11.6 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0.4 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot Anneau à clipser
Type d’emballage Sachet en PE
Modèle Cône interne
Volume (métrique) résiduel < 4 μl
Volume (métrique) de travail 0,25 ml
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non