Learn More
Eppendorf™ Godets ronds 250 ml pour rotor S-4-72
Pour une utilisation avec le rotor dans les centrifugeuses Eppendorf modèles 5804 / 5810
Marque:  Eppendorf™ 5804747003
1118.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13246589
  • 1179.70€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Vitesse maximale de 3 234 x g (4 200 tr/min)
  • 250Capacité de ml (8,45 oz)
  • Rayon de 16 cm (6,3 po)
Informations sur la commande
4/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor S-4-72 pour la centrifugeuse 5804 / 5810
Nom du produit
Eppendorf™ Godets ronds 250 ml pour rotor S-4-72 > Godet rond ; 250 ml