Learn More
Memmert™ Déshumidification à air comprimé pour Ich750
S’utilise avec : Chambre climatique constante
Marque: Memmert™ ICH750C9
Includes: Certificat d’étalonnage de travaux standard
Description
- Déshumidification à air comprimé (déshumidification efficace de l’intérieur à l’aide d’air comprimé)
- Certificat d’étalonnage de travaux standard (centre de la chambre du point de mesure) à +10°C avec 10 % de rh
Spécification
Chambre climatique constante | |
Déshumidification à air comprimé |