Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,22 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
140.00€ - 1045.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | PVDF |
Porosité | 0.22 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Point à bulle | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Point à bulle | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10752901
|
Merck
GVWP04700 |
47 mm | 50 psi | Filtre à tamis |
427.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742901
|
Merck
GVWP02500 |
25 mm | 50 psi | Filtre à tamis |
366.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10074500
|
Merck
GVWP01300 |
13 mm | 50 psi | Filtre à tamis |
188.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10732731
|
Merck
GVWP14250 |
142 mm | 50 psi | Filtre à tamis |
660.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10146710
|
Merck
GVWP09050 |
90 mm | 50 psi | Filtre à tamis |
377.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10656741
|
Merck
GVHP04700 |
47 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis |
426.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10646741
|
Merck
GVHP02500 |
25 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10646551
|
Merck
GVHP01300 |
13 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis |
226.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10696161
|
Merck
GVHP09050 |
90 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis |
530.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742151
|
Merck
GVHP14250 |
142 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis |
825.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10479830
|
Merck
GVWP10050 |
100 mm | ≥ 3,45 bars, air avec eau | Filtre à tamis |
515.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15858077
|
Merck
GVWP07625 |
76 mm | ≥ 50 psi, air avec eau | Filtre à tamis |
168.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16339646
|
Merck
GVWP06225 |
63,5 mm | ≥50 psi, air with water | Filtre à tamis |
140.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10606171
|
Merck
GVWP00010 |
304 mm | ≥ 3,45 bars, air avec eau | Filtre à tamis, 1 rouleau x 10 pi. |
1045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194073
|
Merck
GVHP00010 |
304 mm | ≥ 1,24 bar, air avec méthanol | Filtre à tamis, 1 rouleau x 10 pi. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique.La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
PVDF | |
Non stérile |
Blanc | |
0.22 μm | |
Membranes filtrantes |