Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,22 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Marque: Merck GVWP00010
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
2 L/min./cmsup2/sup | |
≥ 3,45 bars, air avec eau | |
1 rouleau x 10 pi | |
PVDF | |
Non stérile | |
> 1 ml/min x cm2 | |
2 L/min/cm2 | |
1 rouleau | |
1/boîte | |
85deg;C | |
Membranes filtrantes | |
304 mm x 3,04 m |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Filtre à tamis, 1 rouleau x 10 pi. | |
75 % | |
GVWP | |
Purification, concentration et dessalage des protéines | |
GVWP | |
4 mu;g/cmsup2/sup | |
unie | |
125 µm | |
Hydrophile | |
304 mm |