Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,22 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Marque: Merck GVHP01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophobe | |
100 / boîte | |
Hydrophobe | |
13 mm |
≥ 1,24 bar, air avec méthanol | |
Filtre à tamis | |
0,22 μm | |
> 1 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Membranes filtrantes | |
13 mm |