Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,22 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Marque: Merck GVWP04700
274.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.14580kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PVDF | |
0,22 μm | |
> 1 ml/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
125 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |
50 psi | |
Filtre à tamis | |
PVDF | |
Non stérile | |
2 L/min/cm2 | |
unie | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |