Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeurs à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST
La gamme d’appareils Elmasonic X-tra ST est conçue pour une utilisation dans un environnement de production difficile, des ateliers et des services d’entretien. Conçus pour un fonctionnement continu à des niveaux de charge plus élevés par équipe de travail, avec une garantie de trois ans.
3660.00€ - 11820.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Affichage | LED |
À utiliser avec (application) | Nettoyage à ultrasons |
Modes de fonctionnement | Balayage, impulsion, dynamique |
Fréquence de fonctionnement | 25/45 kHz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15606084
|
Fisherbrand™
1076440 |
126 L (volume utile : 97 L) | 600 x 600 x 350 mm | 3 x 400 V |
8385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15616084
|
Fisherbrand™
1076442 |
162 L (volume utile : 133 L) | 600 x 600 x 450 mm | 3 x 400 V |
8655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15626084
|
Fisherbrand™
1076443 |
187 L (volume utile : 134 L) | 650 x 410 x 720 mm | 230/240 V |
6950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15666074
|
Fisherbrand™
1076429 |
30 L (volume utile : 22 L) | 300 x 330 x 300 mm | 230/240 V |
3660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15676074
|
Fisherbrand™
1076431 |
58 L (volume utile : 45 L) | 330 x 500 x 350 mm | 3 x 400 V |
5540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15696074
|
Fisherbrand™
1076439 |
255 L (volume utile : 215 L) | 650 x 750 x 520 mm | 3 x 400 V |
11820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Cuve à ultrasons en acier inox
- Base de la cuve inclinée pour une meilleure vidange du liquide de nettoyage
- Systèmes d’oscillation de type sandwich hautes performances
- La fréquence des ultrasons peut être réglée entre 25 kHz pour un nettoyage grossier et le pré-nettoyage et 45 kHz pour un nettoyage fin
- Fonction de balayage pour un déplacement continu des pressions sonores maximales et une distribution sonore plus homogène dans le bain de nettoyage
- Fonction d’impulsion commutable pour assurer un nettoyage à ultrasons en profondeur ; optimise également la disponibilité opérationnelle (atteinte du seuil de cavitation) et après le remplacement du panier (réduction du temps de nettoyage)
- Fonction dynamique : les fonctions de balayage et d’impulsion sont exécutées en alternance de manière automatique ; la production d’ultrasons est augmentée jusqu’à 20 %
- En même temps, la distribution uniforme des ultrasons dans le bain à ultrasons améliore l’effet nettoyant
- Chauffage avec régulation de la température de 30°C à 80°C
- Fonction à ultrasons à température contrôlée ; l’émission d’ultrasons démarre automatiquement lorsque la température présélectionnée est atteinte
- Arrêt de sécurité automatique après 12 heures de fonctionnement pour éviter tout fonctionnement continu accidentel
- Arrêt de sécurité automatique lorsque le bain atteint une température de 90°C pour éviter toute température excessive
- Affichage des valeurs définies et des valeurs réelles sur l’écran LED
- Boîtier en acier inox
- Roulettes avec frein de stationnement pour déplacer l’appareil lorsqu’il est vide
Spécification
Acier inoxydable | |
Nettoyage à ultrasons | |
25/45 kHz |
LED | |
Balayage, impulsion, dynamique |