Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeurs à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST
Les bains à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST sont conçus pour une utilisation dans un environnement de production difficile, des ateliers et des services d’entretien. Conçus pour un fonctionnement continu à des niveaux de charge plus élevés par équipe de travail, avec une garantie de trois ans.
Marque: Fisherbrand™ 1076443
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuve à ultrasons en acier inox
- Base de la cuve inclinée pour une meilleure vidange du liquide de nettoyage
- Systèmes d’oscillation de type sandwich hautes performances
- La fréquence des ultrasons peut être réglée entre 25 kHz pour un nettoyage grossier et le pré-nettoyage et 45 kHz pour un nettoyage fin
- Fonction de balayage pour un déplacement continu des pressions sonores maximales et une distribution sonore plus homogène dans le bain de nettoyage
- Fonction d’impulsion commutable pour assurer un nettoyage à ultrasons en profondeur ; optimise également la disponibilité opérationnelle (atteinte du seuil de cavitation) et après le remplacement du panier (réduction du temps de nettoyage)
- Fonction dynamique : les fonctions de balayage et d’impulsion sont exécutées en alternance de manière automatique ; la production d’ultrasons est augmentée jusqu’à 20 %
- En même temps, la distribution uniforme des ultrasons dans le bain à ultrasons améliore l’effet nettoyant
- Chauffage avec régulation de la température de 30°C à 80°C
- Fonction à ultrasons à température contrôlée : l’émission d’ultrasons démarre automatiquement lorsque la température présélectionnée est atteinte
- Arrêt de sécurité automatique après 12 heures de fonctionnement pour éviter tout fonctionnement continu accidentel
- Arrêt de sécurité automatique lorsque le bain atteint une température de 90°C pour éviter toute température excessive
- Affichage des valeurs définies et des valeurs réelles sur l’écran LED
- Boîtier en acier inox
- Roulettes avec frein de stationnement pour déplacer l’appareil lorsqu’il est vide
Spécification
LED | |
230/240 V | |
900 x 615 x 940 mm | |
Nettoyage à ultrasons | |
3350 W | |
Balayage, impulsion, dynamique |
Acier inoxydable | |
187 L (volume utile : 134 L) | |
650 x 410 x 720 mm | |
1900S | |
75 kg | |
25/45 kHz |