Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeurs à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST
Les bains à ultrasons chauffants Elmasonic X-tra ST sont conçus pour une utilisation dans un environnement de production difficile, des ateliers et des services d’entretien. Conçus pour un fonctionnement continu à des niveaux de charge plus élevés par équipe de travail, avec une garantie de trois ans.
Marque:  Fisherbrand™ 1076431
Code produit. 15676074
  • 5540.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cuve à ultrasons en acier inox
  • Base de la cuve inclinée pour une meilleure vidange du liquide de nettoyage
  • Systèmes d’oscillation de type sandwich hautes performances
  • La fréquence des ultrasons peut être réglée entre 25 kHz pour un nettoyage grossier et le pré-nettoyage et 45 kHz pour un nettoyage fin
  • Fonction de balayage pour un déplacement continu des pressions sonores maximales et une distribution sonore plus homogène dans le bain de nettoyage
  • Fonction d’impulsion commutable pour assurer un nettoyage à ultrasons en profondeur ; optimise également la disponibilité opérationnelle (atteinte du seuil de cavitation) et après le remplacement du panier (réduction du temps de nettoyage)
  • Fonction dynamique : les fonctions de balayage et d’impulsion sont exécutées en alternance de manière automatique ; la production d’ultrasons est augmentée jusqu’à 20 %
  • En même temps, la distribution uniforme des ultrasons dans le bain à ultrasons améliore l’effet nettoyant
  • Chauffage avec régulation de la température de 30°C à 80°C
  • Fonction à ultrasons à température contrôlée : l’émission d’ultrasons démarre automatiquement lorsque la température présélectionnée est atteinte
  • Arrêt de sécurité automatique après 12 heures de fonctionnement pour éviter tout fonctionnement continu accidentel
  • Arrêt de sécurité automatique lorsque le bain atteint une température de 90°C pour éviter toute température excessive
  • Affichage des valeurs définies et des valeurs réelles sur l’écran LED
  • Boîtier en acier inox
  • Roulettes avec frein de stationnement pour déplacer l’appareil lorsqu’il est vide
Spécification
Spécification
LED
3 x 400 V
580 x 670 x 936 mm
Nettoyage à ultrasons
3800 W
Balayage, impulsion, dynamique
Acier inoxydable
58 L (volume utile : 45 L)
330 x 500 x 350 mm
600H
56 kg
25/45 kHz