Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester antistatiques
Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques.
77.10€ - 174.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Static-dissipative |
Revêtement | None |
Couleur | White |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17808474
|
Brady™
173303 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.2 x 0.65 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm |
79.95€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17801589
|
Brady™
173886 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.2 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm |
108.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17818294
|
Brady™
174373 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU | 0.2 x 0.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm |
86.35€
750 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848244
|
Brady™
174192 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.25 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm |
77.10€
750 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828954
|
Brady™
173432 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0,25 x 0,75 in | M710, BMP71 | 6.35 mm |
116.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17898114
|
Brady™
174175 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU | 0,25 x 0,75 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm |
125.00€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828914
|
Brady™
173365 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.25 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm |
161.00€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828174
|
Brady™
174252 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm |
174.00€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878284
|
Brady™
174339 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU | 0.275 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm |
118.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17868124
|
Brady™
173315 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0.275 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 6.99 mm |
109.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808374
|
Brady™
174199 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU | 0,375 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm |
120.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838794
|
Brady™
173408 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | 0,5 x 1 in | M710, BMP71 | 12.7 mm |
111.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838254
|
Brady™
174211 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU | 0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
120.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques
- Le consommable en polyester blanc brillant B-473 est doté d'un support et d'un adhésif permanent antistatiques.
- Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
- Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
Spécification
Non autoclavable | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
No | |
-40°C to +180°C | |
0.09 mm |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
-40°F to +356°F | |
0,0034 in |