Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester antistatiques
Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques.
Marque:  Brady™ 174373
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17818294
  • 86.35€ / 750 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques. Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques.
  • Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques
  • Le consommable en polyester blanc brillant B-473 est doté d'un support et d'un adhésif permanent antistatiques.
  • Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Static-dissipative
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
No
Rectangle
-40°C to +180°C
0.09 mm
0.2 in.
16.51 mm
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU
None
Gloss
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
750 Labels
-40°F to +356°F
0,0034 in
0.2 x 0.65 in.
0,65 in
5.08 mm