Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester antistatiques
Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques.
Marque: Brady™ 173365
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le consommable en polyester et en polyimide de faible épaisseur B-473 offre des propriétés antistatiques. Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques.
- Consommable principalement utilisé pour l'étiquetage des circuit imprimés et des composants électroniques
- Le consommable en polyester blanc brillant B-473 est doté d'un support et d'un adhésif permanent antistatiques.
- Ses valeurs de résistivité en surface sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques.
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +180°C | |
0.09 mm | |
0.25 in. | |
38.1 mm |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
750 Labels | |
-40°F to +356°F | |
0,0034 in | |
0.25 x 1.5 in. | |
1,5 in | |
6.35 mm |