Learn More
UVP Mini-lampes à UV
Fonctionnement sur batterie et utilisation comme lampe portative pour les inspections industrielles, lapidaires, de laboratoire et de terrain.
Marque: UVP 95-0125-05
Requires :
Requièrent quatre piles AA (non incluses).
Description
- Lampes de 4 watts fonctionnant sur batterie avec conception légère et format de poche
- Boîtier en plastique résistant aux chocs avec sangle en nylon
- Sélectionnez parmi les modèles à UV 254 nm ou 365 nm ou une combinaison des deux
- Les applications incluent la fluorescence et l’inspection pour une utilisation sur le terrain
†Intensité relative à 3 po (7.6 cm).
Spécification
UV-A | |
365 nm | |
2,2 in | |
159 x 25 mm (6,25 x 1 po) | |
6,25 in | |
1 de chaque | |
25 mm |
4 W | |
Plastique | |
56 mm | |
Fluorescence et inspection pour utilisation sur le terrain, inspections industrielles, laboratoire et lapidaire | |
159 mm | |
1 po | |
Mini lampe UV portative |
Water analysis
Taille: 7.3 MB
UVP019 Lampes UV MINI
Taille: 1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Mini-lampes à UV > Longueur d’onde UV : 365 nm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu