Learn More
UVP Lampes EL
Marque:  UVP 95-0199-02
Code produit. 11738251
  • 641.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
UV, lumière blanche
8 W
0,16 A
8 W, 230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Lampe série EL
97 mm
230 V
302 nm
376 x 97 x 64 mm
64 mm
376 mm
1 de chaque
Lampe à UV
Nom du produit
UVP Lampes EL > Longueur d’onde : 302 nm