Learn More
UVP Lampes EL
580.00€ - 641.00€
Spécification
Source lumineuse | UV, lumière blanche |
---|---|
Tension | 230 V |
Puissance en watts | 8 W |
Ampérage | 0,16 A |
Dimensions (L x l x H) | 376 x 97 x 64 mm |
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11778251
|
UVP
95-0200-02 |
254 nm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11738251
|
UVP
95-0199-02 |
302 nm |
641.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11758241
|
UVP
95-0198-02 |
365 nm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
UV, lumière blanche | |
8 W | |
376 x 97 x 64 mm | |
64 mm | |
376 mm | |
1 de chaque | |
Lampe à UV |
230 V | |
0,16 A | |
8 W, 230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Lampe série EL | |
97 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Lampes EL