Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml
Pour les pipettes Macro appréciées
Marque: Labcon 1028-745-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Pour les pipettes Macro appréciées
- 1 à 5 ml
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1 à 5 ml | |
Stérile | |
Autoclavable | |
144,3 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
Macro | |
49 racks | |
Macropipette | |
Eclipse |
Sans filtre | |
Transparent | |
5,68 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Rack | |
49 / rack, 6 racks / Boîte | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Suggerimenti di prodotto
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml > 49 / rack ; 6 racks / boîte ; stérile
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto