Learn More
Labcon Cônes de pipette jaunes sans pointe en biseau Eclipse™ 200 μL
Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon 1031-965-006-9
Descripción
- Pointe de pipette
- Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Pointe non biseautée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Especificaciones
200 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
Pointe non biseautée | |
96 cônes / rack | |
Universelle | |
Eclipse |
Sans filtre | |
Jaune | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Rack | |
96 cônes/rack ; 10 racks/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.