Learn More
Invitrogen™ Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) eBioscience™ (500X)
La solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) (500X) est une solution prête à l’emploi de PHA-L dans un tampon aqueux.
Marque:  Invitrogen™ 00-4977-03
160.13 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15546286
  • 239.00€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Solution prête à l’emploi de PHA-L dans un tampon aqueux
  • La PHA est un mélange de lectines extraites du haricot rouge, Phaseolus vulgaris
  • Il s’agit de la fraction de PHA qui présente une forte activité leucoagglutinante et mitogène, mais une très faible activité érythroagglutinante
  • Ce réactif est destiné à l’activation in vitro des leucocytes humains et de souris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 x 100 μl
eBioscience™
Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L)
Nom du produit
Invitrogen™ Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) eBioscience™ (500X) > 4 x 100 μl