Learn More
Invitrogen™ Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) eBioscience™ (500X)
La solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) (500X) est une solution prête à l’emploi de PHA-L dans un tampon aqueux.
Marque:  Invitrogen™ 00-4977-93
58.79 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15556286
  • 87.75€ / 100µL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Solution prête à l’emploi de PHA-L dans un tampon aqueux
  • La PHA est un mélange de lectines extraites du haricot rouge, Phaseolus vulgaris
  • Il s’agit de la fraction de PHA qui présente une forte activité leucoagglutinante et mitogène, mais une très faible activité érythroagglutinante
  • Ce réactif est destiné à l’activation in vitro des leucocytes humains et de souris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 μl
Liquide
eBioscience™
Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2945357 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number00-4977-93
Numéro de lot2469470 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number00-4977-93
Numéro de lot2483167 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number00-4977-93
Numéro de lot2486687 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number00-4977-93
Numéro de lot2504443 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number00-4977-93
Nom du produit
Invitrogen™ Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) eBioscience™ (500X) > 100 μl