Learn More
Labcon Cônes de pipette jaunes sans pointe en biseau Eclipse™ 200 μL
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194027
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 16613892
Marque: Labcon 10318000109
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
  • Pointe de pipette
  • Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
  • Pointe non biseautée
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Pointe non biseautée
Conditionnement 1000 cônes/sachet ; 10 sachets/boîte
Quantité 1000 cônes/sachet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène