Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon™ 1030-250-000-9
18.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17577786
  • 19.80€ / 480 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pointe biseautée
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
200 μl
Non stérile
Autoclavable
49,7 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Recharge
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte
Usage unique
Non
Résine en polypropylène
Sans filtre
Jaune
1,95 in
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Micropipetage
Biseauté
Oui
Universelle
Eclipse
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl > Cônes de pipette jaunes ; Certifications/conformité : ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21 ; Format : Recharge ; Stérilité : Non stériles ; Autoclavables : Autoclavables ; Quantité : 480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte