Learn More
Micronova™ Lingettes pour salles blanches
Gamme de lingettes absorbantes peu pelucheuses, idéales pour le nettoyage, la désinfection, le polissage et le séchage dans les salles blanches, les zones de support et les suites de recherche. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ WPAW-1212
Description
- Absorbe jusqu’à 25 fois leur poids dans l’eau
- Fabriqué en PVA (alcool polyvinylique) blanc
- Grande résistance aux produits chimiques, résiste aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur
- Lavable et autoclavable
- Taille : 9 x 9 in (23 x 23 cm)
Applications :
Pour les fonctions de rodage et de polissage et les applications générales d’essuyage.
Spécification
Cleanroom Wipe | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
400% | |
Autoclavable | |
Blanc | |
Reusable | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
10/Pk. | |
Non stérile |
12 in | |
12 in | |
Polyester, Polyamide | |
Désinfectants puissants et stérilisation à la vapeur | |
ISO 9001 | |
Microfibre | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Used in workstations, laminar flow benches, walls, windows | |
1-ply |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
042932-000 | Certificat de conformité | 10/04/2024 | WPAW-1212 |
041516-000 | Certificat de conformité | 03/01/2024 | WPAW-1212 |
037809-000 | Certificat de conformité | 11/05/2023 | WPAW-1212 |
037619-000 | Certificat de conformité | 11/04/2023 | WPAW-1212 |
036496-000 | Certificat de conformité | 21/02/2023 | WPAW-1212 |