Learn More
Elma™ Nettoyant concentré EC110
Offre un haut pouvoir nettoyant pour le matériel de laboratoire et les instruments médicaux. Le nettoyant concentré Elma™ EC110 est une solution à ultrasons alcaline.
21.90€ - 549.00€
Spécification
Type de produit Nettoyant EC 110
Forme Liquide
pH 12,4
Aspect Marron
Point d’ébullition > 100°C
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Product Code Brand Volume (métrique) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Volume (métrique) Price Quantity & Availability  
11791359
View Documents Promotion Details
Elma™
5807900000
25 L
549.00€
25L
12566319
View Documents Promotion Details
Elma™
5808500000
1 L
21.90€
1L
Description
Description
  • Convient aux surfaces en métal, céramique et quartz, aux surfaces de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces en caoutchouc et en particulier pour nettoyer les wafers de silicium après un traitement mécanique (sciage)
  • Ne convient ni aux métaux légers (aluminium, magnésium et leurs alliages) ni aux plastiques qui sont susceptibles de se fissurer sous contrainte
  • Élimine les oxydes de métal, les colorations de quartz et les contaminants organiques tenaces, comme les huiles et les graisses collantes en plaques, la cire, les résidus de vernis et la peinture
Specifications
Specifications
Nettoyant EC 110
12,4
> 100°C
Bain à ultrasons 3 à 5 %
Pour le nettoyage du métal, de la céramique, du plastique, de wafers de silicium et de surfaces en quartz
Liquide
Marron
Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1824
5°C à 30°C
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • elma clean 110 (EC 110)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
SDS