Learn More
Invitrogen™ Kit de phénotypage de cellules T humaines essentielles eBioscience™
Le kit de phénotypage de cellules T humaines essentielles Invitrogen™ eBioscience™ est conçu pour les tests d’identification basés sur la cytométrie en flux des cellules T.
Marque:  Invitrogen™ A42923
Code produit. 17124729
  • 1388.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit de phénotypage exploite des isotypes de contrôle et des anticorps eBioscience™ de haute qualité et comprend un protocole prêt à l’emploi pour la configuration expérimentale, la stratégie de gating et l’analyse.
Parmi les nombreux avantages :
  • Performances éprouvées : anticorps et réactifs de support conçus pour la cytométrie en flux
  • Anticorps hautement référencés : le portefeuille eBioscience™ contient des anticorps conjugués au fluorochrome fiables et des réactifs pour des recherches en immunologie et en oncologie
  • Kit et protocole clé en main : contient les réactifs et les recommandations de contrôle normalisées nécessaires pour effectuer la caractérisation par cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
  • Anticorps CD3, CD4, CD8, CD62L et CCR7, stocker à 2 – 8°C
  • Contrôle d’isotypes, stocker à 2 – 8°C.
Kit
Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche
Réactif
Fluorescent
100 reactions
eBioscience™
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de phénotypage de cellules T humaines essentielles eBioscience™ > 100 réactions