Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de poids moléculaire de protéines précoloré Pierce™
Un mélange de six protéines naturelles colorées en bleu (20 à 120 kDa) pour une utilisation en tant qu’étalons de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Marque: Thermo Scientific™ 26612
67.93 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Le marqueur de poids moléculaire protéique précoloré Thermo Scientific™ est un mélange de six protéines naturelles (de 20 à 120 kDa) colorées en bleu à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western.Points clés :
Plage de poids moléculaire : six protéines s’étendant de 20 à 120 kDa
Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
Précoloré : pour une visualisation directe lors de l’électrophorèse
Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées dans 62,5 mm de Tris-HCl (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1,5 mm de NaN3 et 33 % de glycérol ; Protéines entrant dans la composition : bêta-galactosidase (120 kDa), albumine de sérum bovin (85 kDa), ovalbumine (50 kDa), anhydrase carbonique (35 kDa), bêta-lactoglobuline (25 kDa), lysozyme (20 kDa)
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
Spécification
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris · H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % (p/v) de SDS, 1 mM de DTT, 1,5 mm de NaN3 et 33 % (v/v) de glycérol. Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est livré avec une poche de glace. |
|
6 | |
Oui | |
1 couleur : Bleu | |
120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa | |
500 μl | |
Transfert Western, SDS-PAGE |
Colorimétrique | |
Échelle de protéines | |
20 à 120 kDa | |
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE | |
Pierce™ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.