Learn More
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Marque:  Invitrogen™ AM12350
135.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10259544
  • 152.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes à microcentrifuger Ambion™ sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase. Leur conception intègre une étanchéité positive qui résiste à des températures comprises entre -90°C et +120°C. Ils sont en outre marqués d’une graduation pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparents
Polypropylène
Conserver à température ambiante.
Température ambiante
Autoclavable
Oui
Tube de microcentrifugation exempt de RNase
0,5 ml
500 tubes
Ambion™
Sans DNase, sans RNase
Bouchon à clipser
Oui
Graduated, low-binding
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotG23569 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM12350
Numéro de lotH23575 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberAM12350
Numéro de lotH23597 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberAM12350
Numéro de lotG23559 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2023 Catalog NumberAM12350
Numéro de lotG23551 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2023 Catalog NumberAM12350
Nom du produit
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase > 500 tubes
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.