Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600101
Code produit. 15489763
  • 499.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
ulliÉclairage ponctuel avancé/liliPeut être monté sur tout statif ou toute colonne de microscope/liliLe contrôle de l’atténuation est placé de façon ergonomique à côté de la commande de mise au point du microscope/liliLa tête d’éclairage en métal robuste émet une lumière intense à 130 lm/liliÉquipé de lamelles de refroidissement spéciales qui empêchent l’objet éclairé de chauffer sous le microscope/liliLongue durée de vie d’au moins 50 000 heures/liliOffre une alternative intéressante aux sources de lumière froide classiques avec fibres optiques/liliTête d’éclairage simple/liliAdaptateurs pour tous les statifs et version autonome disponibles/liliFlux de lumière max. : 130 lm/liliContrôleur intégré/liliContraste supplémentaire avec lumière alternée/liliLarge plage d’alimentation/liliSystème international de clip pour prise/liliTechnologie durable et flexible semblable à celle éprouvée dans l’aviation/li/ul
Spécification
Spécification
Illuminateur de microscope
CE
Unité de commande 61 x 114 x 107 mm
Support de montage
Alimentation électrique
500 mm (tête lumineuse incluse)
130 lm
LED
Tête d’éclairage simple
Éclairage de stéréomicroscopie
50/60 Hz
50 000 heures
Éclairage LED haute puissance
100/240 V
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Schott Lighting and Imaging EasyLED spotlight PLUS
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus > Plage (lux) : 130 lm