Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
499.00€ - 646.00€
Spécification
Type d’ampoule | LED |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Dimensions (L x l x H) | Unité de commande 61 x 114 x 107 mm |
À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
À utiliser avec (équipement) | Support de montage |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15489763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600101 |
Illuminateur de microscope |
499.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15499763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600121 |
Illuminateur de microscope |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Advanced spot illumination.
- Can be mounted to any microscope stand or pillar.
- Dimming control is ergonomically placed to the focus control of the microscope
- Robust metal light head.
- Equipped with special cooling lamellae that prevent the illuminated object from heating up under the microscope.
- Provide an attractive alternative to conventional cold light sources with fiber optics.
- Single or double lighting head.
- Adapters for all stands plus stand-alone version available.
- Mounting bracket need to be ordered separately.
- Integrated controller.
- Extra contrast with alternating light.
- Wide range power supply.
- International clip plug system.
- Spot Light Plus Double can be controlled individually.
- Aviation proofed-flex and stay technology.
Spécification
LED | |
Unité de commande 61 x 114 x 107 mm | |
Support de montage | |
Alimentation électrique | |
500 mm (tête lumineuse incluse) | |
100/240 V |
CE | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
50/60 Hz | |
50 000 heures | |
130 lm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus