Learn More
Cytiva Joint torique
Utilisation dans des solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules. Les joints toriques Cytiva Life Sciences™ sont en caoutchouc nitrile.
Marque:  Cytiva 19-0685-01
 View more versions of this product
Product Code. 10201640
  • 97.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Peut être utilisé dans des solutions aqueuses
  • Presque tous les solvants organiques
  •  Aux quelques exceptions suivantes : hydrocarbures chlorés, acétone et autrescétones, esters aliphatiques et phénol. Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
  • Fabriqué en caoutchouc nitrile (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
À utiliser avec les séries XK et K 9
1Each
37,47 x 5,34mm
Caoutchouc en nitrile
Joint torique
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Joint torique > Taille : 37,47 x 5,34 mm ; Matériau : Caoutchouc nitrile ; Quantité : 1Chaque