Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.
Marque:  Invitrogen™ G800802
Code produit. 10327312
  • 352.00€ / 8 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Chaque boîte de gels E-Gel 48 contient 8 gels et un manuel.
Description
Description
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage sur une longueur de 3,2 cm
  • Chargez le gel E-Gel 48 avec une pipette multicanaux ou des systèmes de manipulation de liquide robotisés pour un débit augmenté
  • S’utilisent avec des alimentations intégrées mère et fille
  • Les bandes d’ADN sont traitées clairement en 20 minutes
  • Pour les fragments d’ADN entre 50 bp et 3 kb
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Chaque boîte de gels E-Gel™ 48 contient 8 gels et un manuel
Conserver à température ambiante.
E-Gel
50 bp jusqu’à 3 kb
48 puits
Température ambiante
2%
Gel d’agarose
Éthidium bromure
8 gels
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD261224-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog NumberG800802
Numéro de lotD151024-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberG800802
Numéro de lotD071024-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberG800802
Numéro de lotD061124-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberG800802
Numéro de lotD161224-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberG800802
Nom du produit
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels > 8 gels