Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX
Gels prémoulés à résolution rapide avec 11 puits et un format ouvrable
Marque:  Invitrogen™ G401002
211.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10043894
  • 235.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Nécessitent le système d’alimentation E-Gel iBase™ pour la migration et le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager™ pour la visualisation en temps réel de la migration des échantillons.
Description
Description
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Contiennent un marqueur d’acide nucléique fluorescent exclusif (excitation : 490 nm, émission : 520 nm) qui peut être visualisé avec une lumière bleue qui minimise les lésions de l’ADN et permet la détection jusqu’à 1 ng/bande d’ADN.
  • Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
  • Surveillance en direct de la migration d’ADN sans les dangers de la lumière UV
  • Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour le transfert Southern
  • Démontrer qu’une sensibilité plus de cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium permet une utilisation moins importante des échantillons par cycle
  • Analyse rapide des échantillons d’ARN afin de vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval
  • La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau Gel Knife afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern
  • Format de puits à peigne unique
  • Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
  • Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Échelle E-Gel™ 1 Kb Plus Express, marqueurs d’ARN Century™-Plus
2%
Gel d’agarose EX
50 bp jusqu’à 2 kb
11 puits
10 gels/boîte.
ADN double brin (ADNdb), ARN simple brin, ARN circulaire
Peigne unique
• Les E-Gel™ EX 10-Paks contiennent 10 gels
Conserver les gels à température ambiante. Garantie stable pendant 3 mois sous réserve d’un stockage correct.
E-Gel
20 µlitres
SYBR™ Gold
Poids moléculaire
Pour préparation sans colorants, non destiné à la préparation
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU280724-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberG401002
Numéro de lotU060824-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberG401002
Numéro de lotU150524-02 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberG401002
Numéro de lotU140124-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberG401002
Numéro de lotU121123-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberG401002
Nom du produit
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX > 10 gels