Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange à double jauge
Aiguille de rechange pour seringues pour échantillonneur automatique Agilent Technologies
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 037730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double jauge : 23, 26
- Étanche aux gaz
- Dia. ext. 0,63/ 0,47 mm
Spécification
23 et 26 G | |
de 0,47 à 0,63 mm | |
10 μl | |
Seringues (10 μl) |
de 0,47 à 0,63 mm | |
Aiguille de rechange | |
Cône |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange à double jauge > S’utilise avec : Seringue de 10 mu;l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu