Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS
Marque:  KGW Isotherm™ 2103
Code produit. 10594502
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le couvercle est vendu séparément ; voir les couvercles KGW Isotherm (10543932).
Spécification
Spécification
Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs
2000mL
Acier inoxydable DSS
305 mm
100 mm
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS > Capacité : 2000 ml