Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS
429.00€ - 995.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable DSS |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10722023
|
KGW Isotherm™
2101 |
1 000 ml | 225 mm |
995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10065171
|
KGW Isotherm™
2102 |
1 000 ml | 178 mm |
429.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594502
|
KGW Isotherm™
2103 |
2000mL | 305 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228511
|
KGW Isotherm™
2104 |
3 000 ml | 190 mm |
754.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dewar acier inox à col large
- Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
- Intérieur et extérieur en acier inox 304
- Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
- Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
- Dewar petit volume 0,5L sans anse
- Dewar à anse
Spécification
Acier inoxydable DSS | |
Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS