Learn More
Molecular Probes™ Rouge PHrodo™, ester succinimidyle (rouge pHrodo™, SE)
pHrodo™ rouge, ester succinimidylique (pHrodo™ rouge, SE)
Marque: Molecular Probes™ P36600
658.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les nouveaux conjugués de colorant rouge pHrodo™ sensibles au pH donnent des résultats plus rapides et plus précis que tout autre test de phagocytoseLes conjugués de colorant rouge pHrodo™ ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule mais ils sont fluorescents en rouge vif dans les phagosomes
Obtenez des colorations plus rapides et des résultats plus précis sans avoir besoin d’étapes de lavage ni de colorant extincteur
La fluorescence du colorant rouge innovant pHrodo™ augmente considérablement à mesure que le pH baisse, du neutre vers l’acide, ce qui en fait un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par des médicaments et / ou des facteurs environnementaux. L’absence de fluorescence à l’extérieur de la cellule élimine le besoin d’étapes de lavage et de colorants extincteurs.
Utilisez les conjugués pHrodo™ rouges E.coli BioParticles™ dans le cadre des applications d’imagerie ou de flux, ou encore le pHrodo™ rouge SE, l’ester succinimidylique activé, pour le marquage des micro-organismes ou des protéines de votre choix.
Spécification
1 mg | |
∼650 | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Colorants classiques | |
pHrodo™ | |
560 nm |
Ester succinimidyle | |
Stocker dans un congélateur (-5°C à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
pHrodo™ Rouge | |
Rouge | |
587 nm |
Amine-Reactive pHrodo Dyes Quick Reference
Version: 28 June 2012
Taille: 90.9 kB
pHrodo Green and Red Amine-Reactive Labels
Version: 8 August 2012
Taille: 213.8 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molecular Probes™ Rouge PHrodo™, ester succinimidyle (rouge pHrodo™, SE) > 1 mg