Learn More
dsRNA Antibody (1D3), DyLight 405 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20110V
384.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
dsRNA | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
Double-stranded RNA | |
RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
1D3 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
All species | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
dsRNA Antibody (1D3), DyLight 405 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu